4-Bromo-3-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
B4494-1G B4494-5G
TCIAB4494-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4494-1G TCIAB4494-5G
4-Bromo-3-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095342
Numéro CAS: 320-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité