Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzyloxybenzophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B4504-5G B4504-25G
TCIAB4504-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB4504-5G TCIAB4504-25G
4-Benzyloxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
4-Benzyloxybenzophenone


Formule: C₁₄H₉F₃O
Numéro MDL: MFCD00017508
Numéro CAS: 54589-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité