(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4505-25GEA 101 EUR InStock
TCIAB4505-25G TCIAB4505-5G
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (par GC)
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formule: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00209550
Numéro CAS: 86864-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité