6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4507-5G B4507-25G
TCIAB4507-5GEA 33 EUR InStock
TCIAB4507-5G TCIAB4507-25G
6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01806278
Numéro CAS: 53078-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité