2-(4-Bromophényl)-5-phényl-1,3,4-oxadiazole ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4513-1G B4513-5G
TCIAB4513-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB4513-1G TCIAB4513-5G
2-(4-Bromophényl)-5-phényl-1,3,4-oxadiazole ≥97.0% (par HPLC)
2-(4-Bromophényl)-5-phényl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₄H₉BrN₂O
MW: 301,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050997
Numéro CAS: 21510-43-0
EINECS: 244-413-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité