Myristate de méthyle
Fournisseur: ACCUSTANDARD
ACCUSFA007NEA 36.8 EUR InStock
ACCUSFA007N
Myristate de méthyle
Myristate de méthyle
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00008983
Numéro CAS: 124-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité