1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)urea
B4518-200MG B4518-1G
TCIAB4518-200MGEA 105 EUR InStock
TCIAB4518-200MG TCIAB4518-1G
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Formule: C₁₅H₁₀F₆N₂O
MW: 348,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD01908917
Numéro CAS: 1960-88-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité