Benzo[b]furan-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4522-5GEA 336 EUR InStock
TCIAB4522-5G TCIAB4522-1G
Benzo[b]furan-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD06801687
Numéro CAS: 317830-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité