Bis(4-bromophenylboronic acid)scylloinositol complex dipotassium tetrahydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4524-200MG B4524-1G
TCIAB4524-200MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAB4524-200MG TCIAB4524-1G
Bis(4-bromophenylboronic acid)scylloinositol complex dipotassium tetrahydrate ≥98.0% (par HPLC)
Bis(4-bromophenylboronic acid)scylloinositol complex dipotassium tetrahydrate
Formule: C₁₈H₁₄B₂Br₂K₂O₆
MW: 585,93 g/mol
Numéro CAS: 1537876-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 9.5 to 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité