1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4530-1G B4530-5G
TCIAB4530-1GEA 113 EUR InStock
TCIAB4530-1G TCIAB4530-5G
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (par GC)
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene
Formule: C₃₄H₂₆P₂
MW: 496,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117326
Numéro CAS: 153725-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité