Thiéno[3,2-b]thiène-2,5-diylbis(triméthylstannane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4536-200MG B4536-1G
TCIAB4536-200MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAB4536-200MG TCIAB4536-1G
Thiéno[3,2-b]thiène-2,5-diylbis(triméthylstannane) ≥98.0% (par GC)
Thiéno[3,2-b]thiène-2,5-diylbis(triméthylstannane)
Formule: C₁₂H₂₀S₂Sn₂
MW: 465,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200503
Numéro CAS: 469912-82-1
ONU: 3146
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité