9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-bromo-9H-carbazole
B4538-5G B4538-25G
TCIAB4538-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB4538-5G TCIAB4538-25G
9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038226
Numéro CAS: 894791-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité