4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4539-1G B4539-5G
TCIAB4539-1GEA 108 EUR InStock
TCIAB4539-1G TCIAB4539-5G
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene
Formule: C₁₁H₁₅BrO₃
MW: 275,14 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14582816
Numéro CAS: 173336-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité