N,N-Bis(4-biphenylyl)-N-(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-4',4''-diphenyltriphenylamine
B4550-5G B4550-25G
TCIAB4550-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB4550-5G TCIAB4550-25G
N,N-Bis(4-biphenylyl)-N-(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N-Bis(4-biphenylyl)-N-(4-bromophenyl)amine
Formule: C₃₀H₂₂BrN
MW: 476,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD20261458
Numéro CAS: 499128-71-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité