2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4553-5G B4553-25G
TCIAB4553-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB4553-5G TCIAB4553-25G
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00158536
Numéro CAS: 5466-88-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité