2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2H-Benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one
B4554-1G B4554-5G B4554-25G
TCIAB4554-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB4554-1G TCIAB4554-5G TCIAB4554-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006698
Numéro CAS: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité