2-Bromofuranne ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with calcia (CaO)
B4555-1G B4555-5G
TCIAB4555-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4555-1G TCIAB4555-5G
2-Bromofuranne ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Bromofuranne
Formule: C₄H₃BrO
Point d'ébullition: 102°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216609
Numéro CAS: 584-12-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité