Tridécanoate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tridecylic acid ethyl ester
B25242.06 B25242.14 B25242.22
B25242.06EA 71.6 EUR InStock
B25242.06 B25242.14 B25242.22
Tridécanoate d'éthyle ≥97%
Tridécanoate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 28267-29-0 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.41 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 121-123°/2.2mm Beilstein Reference: 1773737 MDL No.: MFCD00008978
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 121…123 °C (2.2 mmHg)
Densité: 0.86
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008978
Numéro CAS: 28267-29-0
EINECS: 248-929-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité