5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
B4556-5G B4556-25G
TCIAB4556-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB4556-5G TCIAB4556-25G
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631134
Numéro CAS: 70978-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité