Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4562-5G B4562-25G
TCIAB4562-5GEA 329 EUR InStock
TCIAB4562-5G TCIAB4562-25G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC)
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₆H₃₂B₂O₄
MW: 430,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD16294538
Numéro CAS: 863992-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=003a529a9ed330b3e1e394499e8122c8895bcb5a&vid=003a529a9ed330b3e1e394499e8122c8895bcb5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité