Bambuterol hydrochloride ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B4564-1G B4564-5G
TCIAB4564-1GEA 108 EUR InStock
TCIAB4564-1G TCIAB4564-5G
Bambuterol hydrochloride ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bambuterol hydrochloride
Formule: C₁₈H₂₉N₃O₅
Numéro MDL: MFCD03427293
Numéro CAS: 81732-46-9
Merck Index: 14,00953
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité