Blonanserin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine
B4565-25MG B4565-100MG
TCIAB4565-25MGEA 88 EUR InStock
TCIAB4565-25MG TCIAB4565-100MG
Blonanserin ≥98.0% (par HPLC)
Blonanserin
Formule: C₂₃H₃₀FN₃
MW: 367,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00893838
Numéro CAS: 132810-10-7
Merck Index: 14,01319
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.80 to 12.00 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité