9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-10-bromoanthracene
B4569-1G B4569-5G
TCIAB4569-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB4569-1G TCIAB4569-5G
9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (par GC)
9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene
Formule: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD19440858
Numéro CAS: 400607-05-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 251.0 to 255.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité