9-Bromo-10-[4-(1-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4570-200MG B4570-1G
TCIAB4570-200MGEA 118 EUR InStock
TCIAB4570-200MG TCIAB4570-1G
9-Bromo-10-[4-(1-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9-Bromo-10-[4-(1-naphthyl)phenyl]anthracene
Formule: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD20486477
Numéro CAS: 1092390-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité