9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Bromo-10-(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
B4571-200MG B4571-1G
TCIAB4571-200MGEA 66 EUR InStock
TCIAB4571-200MG TCIAB4571-1G
9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene
Formule: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD20486476
Numéro CAS: 866611-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité