9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Bromo-10-(phenanthren-9-yl)anthracene
B4572-200MG B4572-1G
TCIAB4572-200MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAB4572-200MG TCIAB4572-1G
9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene
Formule: C₂₈H₁₇Br
MW: 433,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD27939628
Numéro CAS: 845457-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 231.0 to 236.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité