2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B4578-1G B4578-5G
TCIAB4578-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB4578-1G TCIAB4578-5G
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD04115729
Numéro CAS: 5198-88-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité