7-Bromo-2-naphtol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Bromonaphthalen-2-ol, 7-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-7-hydroxynaphthalene
B4580-1G B4580-5G
TCIAB4580-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB4580-1G TCIAB4580-5G
7-Bromo-2-naphtol ≥97.0% (par GC)
7-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00277644
Numéro CAS: 116230-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité