Tridécanoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08634.0010EA 108 EUR InStock
8.08634.9999 8.08634.0010
Tridécanoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tridécanoate d'éthyle
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008978
Numéro CAS: 28267-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 242.4 g/mol
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tridecanoic acid ethyl ester
Hill Formula C15H30O2
Chemical Formula CH3(CH2)11COOC2H5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité