2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: Stabilised with copper chip
B4585-1G B4585-5G
TCIAB4585-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB4585-1G TCIAB4585-5G
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene
Formule: C₁₂H₁₈BrIS
MW: 401,14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1034352-30-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité