2,4-Bis(benzyloxy)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DBT-Cl
B4587-200MG B4587-1G
TCIAB4587-200MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAB4587-200MG TCIAB4587-1G
2,4-Bis(benzyloxy)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Bis(benzyloxy)-6-chloro-1,3,5-triazine
Formule: C₁₇H₁₄ClN₃O₂
MW: 327,77 g/mol
Numéro CAS: 851030-18-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité