Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromofluoranthene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B4599-1G B4599-5G
TCIAB4599-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4599-1G TCIAB4599-5G
3-Bromofluoranthene ≥98.0% (par GC)
3-Bromofluoranthene


Formule: C16H9Br
MW: 281,1467 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD07787460
Numéro CAS: 13438-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 200.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité