3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4600-1G B4600-5G
TCIAB4600-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB4600-1G TCIAB4600-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038227
Numéro CAS: 179898-34-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité