4-Butylmorpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4602-5ML B4602-25ML
TCIAB4602-5MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAB4602-5ML TCIAB4602-25ML
4-Butylmorpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Butylmorpholine
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD00023401
Numéro CAS: 1005-67-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité