2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4603-1G B4603-5G
TCIAB4603-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4603-1G TCIAB4603-5G
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥96.0% (par GC)
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrClF₃N
Numéro MDL: MFCD00153072
Numéro CAS: 75806-84-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité