2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4604-1G B4604-5G
TCIAB4604-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB4604-1G TCIAB4604-5G
2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (par GC)
2-bromo-5-methylthiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD08460610
Numéro CAS: 41731-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité