Ácido 3-bromo-2-tenoico ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
B4605-1G B4605-5G
TCIAB4605-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4605-1G TCIAB4605-5G
Ácido 3-bromo-2-tenoico ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ácido 3-bromo-2-tenoico
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052291
Numéro CAS: 7311-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité