1-Bromo-2-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
B4608-1G B4608-5G
TCIAB4608-1GEA 113 EUR InStock
TCIAB4608-1G TCIAB4608-5G
1-Bromo-2-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD01863358
Numéro CAS: 766-46-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité