Benzylthiourée ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-2-thiourea, N-Benzylthiourea
B4612-1G B4612-5G
TCIAB4612-1GEA 44 EUR InStock
TCIAB4612-1G TCIAB4612-5G
Benzylthiourée ≥98.0% (par HPLC)
Benzylthiourée
Formule: C₈H₁₀N₂S
Numéro MDL: MFCD00041370
Numéro CAS: 621-83-0
EINECS: 210-709-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité