4-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4616-1G B4616-5G
TCIAB4616-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB4616-1G TCIAB4616-5G
4-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
4-(3-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD16250222
Numéro CAS: 4373-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité