3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4617-1G B4617-5G
TCIAB4617-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB4617-1G TCIAB4617-5G
3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (par GC)
3-(4-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116232
Numéro CAS: 129013-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité