(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, N-Fmoc-D-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, 4-tert-Butyl N-Fmoc-D-aspartate, Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
B4619-1G B4619-5G
TCIAB4619-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB4619-1G TCIAB4619-5G
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₆
MW: 411,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077050
Numéro CAS: 112883-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +27.0 deg (C=1,DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité