9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Bis(4-(allyloxy)phenyl)-9H-fluorene
B4622-5G B4622-25G
TCIAB4622-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB4622-5G TCIAB4622-25G
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (par GC)
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene
Formule: C₃₁H₂₆O₂
MW: 430,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975099
Numéro CAS: 142494-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité