1-Boc-piperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4625-25G B4625-5G
TCIAB4625-25GEA 192 EUR InStock
TCIAB4625-25G TCIAB4625-5G
1-Boc-piperidine ≥98.0% (par GC)
1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD02093935
Numéro CAS: 75844-69-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité