5-Bromo-2-chloro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
B4626-5G B4626-25G
TCIAB4626-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB4626-5G TCIAB4626-25G
5-Bromo-2-chloro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427663
Numéro CAS: 778611-64-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité