Benzyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAB4627-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB4627-25G TCIAB4627-100G
Benzyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Benzyl acrylate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00048147
Numéro CAS: 2495-35-4
EINECS: 219-673-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité