Benzo[b]thiophene-2-methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thiophen-2-ylmethanol
B4628-1G B4628-5G
TCIAB4628-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB4628-1G TCIAB4628-5G
Benzo[b]thiophene-2-methanol ≥98.0% (par GC)
Benzo[b]thiophene-2-methanol
Formule: C₉H₈OS
MW: 164,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD02682004
Numéro CAS: 17890-56-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité