3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
B4630-1G B4630-5G
TCIAB4630-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4630-1G TCIAB4630-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C5H4BrN5
MW: 214,0200 g/mol
Point de fusion: 350°C
Numéro MDL: MFCD12196922
Numéro CAS: 83255-86-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité