1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4633-25G B4633-5G
TCIAB4633-25GEA 337 EUR InStock
TCIAB4633-25G TCIAB4633-5G
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester ≥98.0% (par GC)
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Formule: C₁₈H₂₈B₂O₄
Numéro MDL: MFCD08276852
Numéro CAS: 99770-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité