11H-Benzo[a]carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Benzocarbazole
B4635-1G B4635-5G
TCIAB4635-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB4635-1G TCIAB4635-5G
11H-Benzo[a]carbazole ≥98.0% (par GC)
11H-Benzo[a]carbazole
Formule: C₁₆H₁₁N
MW: 217,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215939
Numéro CAS: 239-01-0
EINECS: 205-945-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1ff78e0a13ad40cc6629d1c2a2f5f85478ce34&vid=8c1ff78e0a13ad40cc6629d1c2a2f5f85478ce34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité